Merck
AMBH2D6FB3C6
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,6-dimethylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromo-2,6-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-5-3-4-7(9)6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
Klucz InChI
HRRMPGSFIAVSNM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale yellow to Brown Solid or Semi-solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53874-26-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)