Merck
AMBH2D6FB3B3
Ambeed, Inc.
5-(Aminomethyl)isoindolin-1-one hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.65
Numer MDL:
Iupac Name
5-(aminomethyl)isoindolin-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O.ClH/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-11-9(8)12;/h1-3H,4-5,10H2,(H,11,12);1H
Klucz InChI
VZQKBHBQOZPPRR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1422057-35-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)