Kluczowe dokumenty
AMBH2D6FB302
Ambeed, Inc.
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-amino-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H7F2NO/c4-3(5,1-6)2-7/h7H,1-2,6H2
Klucz InChI
IUZGHWSIJQTEAD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)