Merck
AMBH2D6FB2DA
Ambeed, Inc.
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.13
Numer MDL:
Iupac Name
3-(trifluoroacetyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3O3/c10-9(11,12)7(13)5-2-1-3-6(4-5)8(14)15/h1-4H,(H,14,15)
Klucz InChI
UQADNFKCBLPCTM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213598-05-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)