Merck
AMBH2D6FB242
Ambeed, Inc.
2,2-Difluoro-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,2-difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H3F2IO2/c8-7(9)11-5-3-1-2-4(10)6(5)12-7/h1-3H
Klucz InChI
JICIGSFWYAPNSD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/531508-54-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)