Kluczowe dokumenty
AMBH2D6FB1F3
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-methoxyaniline
About This Item
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
ZWPVZYDSURGWSY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-brown to black liquid or low melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113206-03-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)