Merck
AMBH2D6FB0E6
Ambeed, Inc.
4-Chloropicolinamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
Klucz InChI
XIHHOUUTBZSYJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99586-65-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/99586-65-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)