Merck
AMBH2D6FA6A5
Ambeed, Inc.
7-Amino-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Iupac Name
7-amino-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-2,5H,3-4,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
VNUQVKZHEBCTNT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66491-03-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)