Merck
AMBH2D6FA63C
Ambeed, Inc.
(6-Methoxypyridin-2-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(6-methoxy-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-7-4-2-3-6(5-9)8-7/h2-4,9H,5H2,1H3
Klucz InChI
OPXGBIUWGAUTER-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63071-12-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)