Merck
AMBH2D6FA5B5
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-5(4-9)2-7(10)3-6/h1-3,10H
Klucz InChI
CFHJXQLPUIYWNM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/770718-92-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)