Merck
AMBH2D6FA528
Ambeed, Inc.
1,2,3,4,5,6-Hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrobromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.98
Numer MDL:
Iupac Name
1,2,3,4,5,6-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrobromide
Inchi Code
1S/C6H10N2.2BrH/c1-5-2-8-4-6(5)3-7-1;;/h7-8H,1-4H2;2*1H
Klucz InChI
BLTXQAIMJKGVPV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/135325-05-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)