Merck
AMBH2D6FA359
Ambeed, Inc.
2,2-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
Numer MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-piperidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-7(2)5-6(9)3-4-8-7;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WFLSRZDZQPQMBM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1303968-37-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)