Merck
AMBH2D6F9AD1
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromopyridin-3-yl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Iupac Name
(2-bromo-3-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-7-6(3-4-9)2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
Klucz InChI
ZELUAAXEWIYSLH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211523-71-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)