Merck
AMBH2D6F9A6E
Ambeed, Inc.
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.59
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-5-1-2-7-10-3-6(8(12)13)11(7)4-5/h1-4H,(H,12,13)
Klucz InChI
LXRDUEDQFSBROM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138642-97-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)