Merck
AMBH2D6F99F8
Ambeed, Inc.
(3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
Numer MDL:
Iupac Name
(3H-imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c11-3-5-1-2-6-7(10-5)9-4-8-6/h1-2,4,11H,3H2,(H,8,9,10)
Klucz InChI
HGQVZEDKIVMHEK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352911-89-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)