Merck
AMBH2D6F985B
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Iupac Name
1-phenyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C12H9N3/c1-2-6-10(7-3-1)15-12-9-5-4-8-11(12)13-14-15/h1-9H
Klucz InChI
ZBJLUVHQIPUCPM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883-39-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)