Merck
AMBH2D6F984A
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-7-5-6(11)3-4-8(7)12-13-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
DKVWLGFTRAWGAD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1081-04-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)