Merck
AMBH2D6F8EB2
Ambeed, Inc.
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.16
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-5-3-6(9)4-10-7(5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
ZRDCOINTFRYCQF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1346148-32-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)