Merck
AMBH2D6F8E44
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((4-bromopyridin-2-yl)methyl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.16
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-bromo-2-pyridinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-9-6-8(12)4-5-13-9/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
DIMMBUVDRRUSNY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to pale-yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060813-12-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)