Merck
AMBH2D6F8C41
Ambeed, Inc.
5-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.54
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-chloro-3-fluoro-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)
Klucz InChI
AKLNMOLGRGQMFY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/514797-96-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)