Merck
AMBH2D6F8C1B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-N2-methylpyridine-2,3-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.05
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-N~2~-methyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-9-6-5(8)2-4(7)3-10-6/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
BKWVCWSASGSHSS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89415-54-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)