Merck
AMBH2D6F8BF1
Ambeed, Inc.
3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Numer MDL:
Iupac Name
3,4-difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-12-7-3-5(4-11)2-6(9)8(7)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
FUBGAZPSMRFXLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/881190-46-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/881190-46-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)