Merck
AMBH2D6F8BED
Ambeed, Inc.
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-3-methoxybenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.09
Numer MDL:
Iupac Name
2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-3-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C13H16BNO3/c1-13(2)8-17-14(18-9-13)12-10(7-15)5-4-6-11(12)16-3/h4-6H,8-9H2,1-3H3
Klucz InChI
KQEYALGDGSYUCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883898-97-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)