Merck
AMBH2D6F8BB3
Ambeed, Inc.
1-(Quinoxalin-6-yl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.19
Numer MDL:
Iupac Name
1-(6-quinoxalinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c1-7(13)8-2-3-9-10(6-8)12-5-4-11-9/h2-6H,1H3
Klucz InChI
DZJNWCSVQXNMFO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83570-42-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)