Merck
AMBH2D6F8B87
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-methyl-5-nitroaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.05
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-5-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-6(8)2-5(10(11)12)3-7(4)9/h2-3H,9H2,1H3
Klucz InChI
AORXQFQBVQILBL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000342-34-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1000342-34-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)