Merck
AMBH2D6F88B9
Ambeed, Inc.
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.02
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,(H,13,14)
Klucz InChI
TZAMLJCNESLFDI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914636-20-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)