Merck
AMBH2D6F88B2
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.56
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2ClF4N/c9-6-2-5(8(11,12)13)1-4(3-14)7(6)10/h1-2H
Klucz InChI
XRFKGJGJYKZNMH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129931-47-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)