Merck
AMBH2D6F8835
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.63
Numer MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8F3N.ClH/c10-9(11,12)8-3-1-2-6-4-13-5-7(6)8;/h1-3,13H,4-5H2;1H
Klucz InChI
XTPDOTXDUZRPAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1203686-59-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)