Merck
AMBH2D6F8825
Ambeed, Inc.
Methyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.61
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O2/c1-14-8(13)5-4-10-12-3-2-6(9)11-7(5)12/h2-4H,1H3
Klucz InChI
FDJUGKZMZUVEJD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1224944-51-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)