Merck
AMBH2D6F8789
Ambeed, Inc.
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.57
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(3-chloro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-3,9H,4H2
Klucz InChI
VCJIRTWLMWNXEA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to off-white to yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60588-81-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)