Merck
AMBH2D6F8785
Ambeed, Inc.
tert-Butyl oxazol-4-ylcarbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 1,3-oxazol-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H12N2O3/c1-8(2,3)13-7(11)10-6-4-12-5-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
Klucz InChI
FHSAVSFTBFWLRS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1314931-66-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1314931-66-2.html