Merck
AMBH2D6F8758
Ambeed, Inc.
Isoindolin-4-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.63
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-isoindolinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c10-8-3-1-2-6-4-9-5-7(6)8;/h1-3,9-10H,4-5H2;1H
Klucz InChI
UXGOPUCDMKDIID-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72695-20-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)