Merck
AMBH2D6F873B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-(tert-butyl)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.09
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-tert-butylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-8(2,3)7-6(9)4-10-5-11-7/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
ROCULZFCNXRIKL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1439-08-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)