Merck
AMBH2D6F86B6
Ambeed, Inc.
(2-Bromopyridin-4-yl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.04
Numer MDL:
Iupac Name
(2-bromo-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H,4,8H2
Klucz InChI
OEOAEMBKKWPLSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858362-82-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)