Merck
AMBH2D6F8650
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-chlorophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.57
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-amino-5-chlorophenol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H,8H2
Klucz InChI
JOBPGDXYRPFRIV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883195-40-2.html
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/883195-40-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)