Merck
AMBH2D6F8617
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-6-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-8-3-4-9-7-10(12(14)15-2)5-6-11(9)13-8/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
KGSIXOOGGCSYTB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108166-01-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)