Merck
AMBH2D6F8613
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-chlorothieno[3,2-b]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.53
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromo-5-chlorothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-4-3-11-5-1-2-6(9)10-7(4)5/h1-3H
Klucz InChI
QGZAMJYHCIHPCU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/912332-40-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)