Merck
AMBH2D6F85AC
Ambeed, Inc.
5H-Pyrido[4,3-b]indole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.2
Numer MDL:
Iupac Name
2H-pyrido[4,3-b]indole
Inchi Code
1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-7-12-6-5-11(9)13-10/h1-7,13H
Klucz InChI
RDMFHRSPDKWERA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/244-69-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/244-69-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)