Merck
AMBH2D6F8598
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-methylpyridine-3,4-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.6
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-3-2-10-6(7)5(9)4(3)8/h2H,9H2,1H3,(H2,8,10)
Klucz InChI
BLARZXAWOHCFBD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18232-91-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)