Merck
AMBH2D6F8556
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrFN2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
Klucz InChI
CBFQLJNXSVDWCL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353636-66-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)