Merck
AMBH2D6F8546
Ambeed, Inc.
8-Bromo-4,5-dimethylquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.11
Numer MDL:
Iupac Name
8-bromo-4,5-dimethylquinoline
Inchi Code
1S/C11H10BrN/c1-7-3-4-9(12)11-10(7)8(2)5-6-13-11/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
MAYNASLULYRPOY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1448230-55-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)