Merck
AMBH2D6F84C7
Ambeed, Inc.
N1,N1'-(Ethane-1,2-diyl)bis(N1-methylbenzene-1,4-diamine)
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.38
Numer MDL:
Iupac Name
N1,N1'-(ethane-1,2-diyl)bis(N1-methylbenzene-1,4-diamine)
Inchi Code
1S/C16H22N4/c1-19(15-7-3-13(17)4-8-15)11-12-20(2)16-9-5-14(18)6-10-16/h3-10H,11-12,17-18H2,1-2H3
Klucz InChI
QEDHNSAOECJYDI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29103-75-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)