Merck
AMBH2D6F83A8
Ambeed, Inc.
Chroman-7-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
Numer MDL:
Iupac Name
7-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-4-3-7-2-1-5-13-9(7)6-8/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,11,12)
Klucz InChI
PMBKBKXGTAPJGU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/527681-33-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/527681-33-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)