Merck
AMBH2D6F82C4
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.49
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(3-bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
HSOHUCYEOZTHFH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90004-80-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)