Merck
AMBH2D6F8234
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.24
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H13F2NO/c13-12(14)9-15(7-6-11(12)16)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Klucz InChI
CKCXYQKESZZOMW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1039741-54-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)