Merck
AMBH2D6F7E54
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-5-3-10-8-7(5)2-6(9)4-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
KFXLHKPTNMYOLR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1111637-94-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)