Merck
AMBH2D6F7155
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-3-methoxypicolinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.06
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromo-3-methoxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-12-5-3-4-6(9)10-7(5)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
XCKUBONGWWQNJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/945954-94-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/945954-94-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)