Merck
AMBH2D6F7047
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-methylisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.08
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-2-3-8-5-12-6-10(11)9(8)4-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
UQKURXKBUHYNAT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1204298-52-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)