Merck
AMBH2D6F6F58
Ambeed, Inc.
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Numer MDL:
Iupac Name
(2-methoxy-4-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-6(2-3-9-7)5-8(10)11/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
TYKCMUMGTIJEMN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/464152-38-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/464152-38-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)