Merck
AMBH2D6F6F4D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 5-nitro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7NO4S/c1-15-10(12)9-5-6-4-7(11(13)14)2-3-8(6)16-9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
OSVZEJHBIFIMJF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20699-86-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)